Learn More
Acide di-p-toluoyl-L-tartarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446126 100 g 100g
11426126 5 g 5g
11436126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22972.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32634-66-5
Formule moléculaire C20H18O8
Poids moléculaire (g/mol) 386.36
Numéro MDL MFCD00064440
Clé InChI CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonyme 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
CID PubChem 12297760
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-bis[(4-méthylbenzoyl)oxy]butanedioic acide ; hydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Point de fusion 166°C à 171°C
Quantité 100 g
Rotation optique −139° (c = 1 dans l’éthanol)
Beilstein 2022481
Poids de la formule 386.36
Pourcentage de pureté 98%