Learn More
Orthophosphate dipotassique anhydre, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10375760 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10375760 500 g 500g
10142300 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10375760 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5245/53
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Numéro MDL 11383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Point de fusion 340 °C
Couleur Blanc
pH 8,5 à 9,6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 174,18 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique