Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10407270 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407270 5 kg Récipient en plastique 5kg
10376430 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10101490 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407270 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5240/65
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 11-4-7758 | Formule moléculaire : HK2O4P | Poids moléculaire : 174,17 g/mol
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Numéro MDL 11383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Point de fusion 340 °C
Couleur Blanc
pH 8,5 à 9,6
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Poids de la formule 174,18 g/mol