Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique trihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10734191 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734191 500 g 500g
10030340 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10734191 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5250/53
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Orthophosphate d’hydrogène di-potassium trihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :1 kg, CAS :16788-57-1, Blanc, Formule moléculaire :H7K2O7P, poids moléculaire :228.219, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :8,5 à 9,6
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique trihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité : 1 kg, CAS : 16788-57-1, blanc, formule moléculaire : H7K2O7P, poids moléculaire : 228.219, emballage : récipient de poudre en plastique, pH : 8,5 à 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
CID PubChem 16217523
Nom IUPAC phosphate d‘hydrogène dipotassique ; trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 8,5 à 9,6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 228,23g/mol