Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique trihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10365810 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10365810 500 g 500g
10020310 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10365810 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5248/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
CID PubChem 16217523
Nom IUPAC dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 228.23g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique