Learn More
Solution de hydrogénoorthophosphate de di-sodium 0,25 M, certifiée, pour HPLC, Fisher Chemical
Code produit 10503484 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10503484 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10503484 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7650/PB08
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
CAS 7558-79-4
pH 9.1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire HNa2O4P
Numéro MDL MFCD00003496
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Poids de la formule 141,98g/mol