Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique anhydre, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
HNa2O4P, Numéro CAS-7558-79-4, orthophosphate de disodium, acetest, phosphate d’hydrogène disodique, hydrogénorthophosphate de disodium, phosphate disodique, phosphate d’hydrogène de sodium, acide phosphorique, sel disodique, phosphate de soude, phosphate de sodium dibasique, 3 kg, CHEBI:34683, blanc
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| pH | 8,7 à 9,3 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Nom IUPAC | disodique ; phosphate d’hydrogène |
| Poids de la formule | 141,96g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |