Learn More
Orthophosphate disodique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| pH | 8.7 to 9.3 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 141.96g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |