Learn More
Orthophosphate disodique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10786491 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786491 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10214020 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10050530 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10786491 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4480/53
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 8,7 à 9,3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 141,96g/mol