Learn More
Hydrogéno-orthophosphate de di-sodium dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10666652 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666652 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10676652 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10132830 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666652 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4450/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.35€
    64.60€ / 500g
    Économisez 16.75€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Orthophosphate disodique dihydraté, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical , Quantité: 500 g, emballage : Pot en plastique pour poudre, CAS : 10028-24-7, blanc, point de fusion : 243 °C, formule moléculaire : H₅Na₂O₆P, masse moléculaire : 177,987, pH : 8,7 à 9,4
antigène di-sodique à orthophosphate dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical Quantité : 500 g, emballage : Récipient à poudre en plastique, CAS : 10028-24-7, blanc, point de fusion : 243 deg.C, formule moléculaire : H5Na2O6P, poids moléculaire : 177 987, pH : 8,7 à 9,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Point de fusion 243 °C
Couleur Blanc
pH 8,7 à 9,4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 177,99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique