Learn More
Orthophosphate disodique dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10122880 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10122880 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10756301 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10316440 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10122880 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4440/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Point de fusion 243°C
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 177.99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique