Learn More
Hydrogénoorthophosphate de di-sodium dihydraté, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10776491 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776491 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10776491 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4460/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 243°C
CAS 10028-24-7
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire H5Na2O6P
Numéro MDL MFCD00149182
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodium dihydrate hydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
CID PubChem 6451167
Poids de la formule 177.99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique