Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10102880 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10102880 500 g 500g
10204020 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10102880 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4400/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    74.80€ / 500g
    Économisez 29.20€
    28% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Orthophosphate disodique dodécahydraté, certifié AR Pour l'analyse, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical , Quantité: 500 g, CAS : 10039-32-4, Point de fusion : 35 °C, Formule moléculaire : H₂₅Na₂O₁₆P, Masse moléculaire : 358,137, Conditionnement : Pot en plastique pour poudre
orthophosphate d’hydrogène di-sodique dodécahydraté, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical Quantité : 500 g, CAS : 10039-32-4, Point de fusion : 35 deg. C, Formule moléculaire : H25Na2O16P, Poids moléculaire : 358.137, Conditionnement : bocal de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire H25Na2O16P
Poids moléculaire (g/mol) 358.137
Numéro MDL 149181
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 35 °C
pH 9.0 à 9.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 358,13g/mol