Learn More
Hydrogéno-orthophosphate de di-sodium dodécahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10656462 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10656462 1 kg 1kg
10458610 500 g 500g
10182730 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10656462 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire H25Na2O16P
Poids moléculaire (g/mol) 358.137
Numéro MDL 149181
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Point de fusion 35°C
pH 9.0 to 9.4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 358.13g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique