Learn More
Orthophosphate disodique, pour HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280943 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280943 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280943 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T076500500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    39.10€ / 500mL
    Économisez 258.90€
    86% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate
CAS 7558-79-4
Forme physique Liquid or Solid
Quantité 500 mL
Poids moléculaire (g/mol) 141.96 g/mol
Qualité HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25 M
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique