Learn More
Tétraborate de di-sodium décahydraté, BAKER, J.T. Baker™
Code produit 10417850 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10417850 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10417850 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0270.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Conforme aux spécifications du réactif pour les tests de monographies de monographies de pharmacopée eur.
Specifications
Point d’ébullition 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion 75 °C
CAS 1303-96-4
pH 9.0 à 9.6
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99,0 à 103,0 %
Formule moléculaire B4H20Na2O17
Numéro MDL MFCD00149193
Synonyme Sodium tetraborate decahydrate , Borax tetra
Clé InChI OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
Nom IUPAC Oxoboranyl disodique décahydraté ({oxido[(oxoboranyl)oxy]boranyl}oxy)boronate
Poids moléculaire (g/mol) 381.36
Identification Test réussi
Densité 1,73 g/cm³ (20 °C)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate