Learn More
Tétraborate de di-sodium décahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10294540 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294540 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10020430 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
10477650 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10192540 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10294540 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/7040/60
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Tétraborate de disodium decahydraté, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Numéro MDL 149193
Spécification
Point de fusion 75 °C
Couleur Blanc
pH 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 381,36 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.