missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrazodicarboxylate de di-tert-butyle 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7043331
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11319973

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00280.06

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 16466-61-8 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol

Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, is used as starting reagent during the four-step synthesis of the aminobicyclopyrazolone hydrochloride. It was used as reagent during Pd-catalyzed amination reactions of halo-pyridine substrates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’hydrazodicarboxylate de di-tert-butyle est utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse en quatre étapes du chlorhydrate d’aminobicyclopyrazolone. Il a été utilisé comme réactif lors des réactions d’amination catalysée par le Pd des substrats d’halo-pyridine.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 16466-61-8
Formule moléculaire C10H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Numéro MDL MFCD00015000
Clé InChI TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
CID PubChem 85431
Nom IUPAC N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C

Spécification

Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Point de fusion 123°C to 126°C
Quantité 5 g
Beilstein 1794023
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté ≥98%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis