Learn More
Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10204734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10204734
Marque: Thermo Scientific Acros 426890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137348-86-8 | C14H32NO2P | 277.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137348-86-8
Formule moléculaire C14H32NO2P
Poids moléculaire (g/mol) 277.39
Numéro MDL MFCD00153506
Clé InChI YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, di-tert-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-t-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-tert-butoxy diisopropylamino phosphine, n-di-tert-butoxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis 1,1-dimethylethyl ester, bis tert-butoxy phosphino bis methylethyl amine, bis tert-butoxy phosphanyl diisopropylamine, acmc-1by13, di-tertbutyl diisopropyl-phosphoramidite
CID PubChem 853005
Nom IUPAC N-[bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Couleur Incolore
Densité 0.8790g/mL
Point d’ébullition 85.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.879
Poids de la formule 277.39
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.