Learn More
Di-tert-butylchlorophosphine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-tert-butylchlorophosphine |
| Point de fusion | 2.0°C to 3.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.9500g/mL |
| Point d’ébullition | 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 61°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [(CH3)3C]2PCl |
| Afficher plus |