Learn More
Diacétine, 50 %, qualité technique, reste de triacétine et monoacétine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10157130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
Code produit. 10157130
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5 | 176.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetin
Note relative au nom pract., 98%
CAS 25395-31-7, 102-76-1, 26446-35-5
Couleur Incolore
Densité 1.1875g/mL
Point d’ébullition 280.0°C
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 45% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H12O5
Formule linéaire (CH3COO)2C3H5OH
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4500
Numéro MDL MFCD00008717
Quantité 500 g
Indice de saponification 542 to 605mg KOH/g
Merck Index 15, 2964
Gravité spécifique 1.1875
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 50%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 24 à 28 % de monoacétine, 41 à 47 % de diacétine, 22 à 28 % de triacétine (généralement)
Forme physique Liquide