Learn More
Acrylamide de diacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488476
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11488476 50 g 50g
11498476 250 g 250g
11478476 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11488476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15940.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2873-97-4 | C9H15NO2 | 169.22 g/mol
Diacetone acrylamide is used in epoxy resin, acryl emulsion, water based paints, waste water treatment, photosensitive resins, waterborne coatings and gel electrophoresis. It is also used in the manufacture of permanent press fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylamide de diacétone est utilisé dans la résine époxy, l’émulsion d’acryl, les peintures à base d’eau, le traitement des eaux usées, les résines photosensibles, les revêtements à base d’eau et l’électrophorèse sur gel. Il est également utilisé dans la fabrication de tissus de presse permanents.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, le benzène et le tétrahydrofurane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2873-97-4
Formule moléculaire C9H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Numéro MDL MFCD00008788
Clé InChI OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
CID PubChem 17888
Nom IUPAC N-(2-méthyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-énamide
SMILES CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetone acrylamide
Point de fusion 54°C to 56°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Beilstein 1928444
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2963
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,benzene and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 99%