Learn More
Diacétyle 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328376
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328376 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328376 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12175000ME1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Butanedione
CAS 431-03-8
Noms d’analytes ou de composants 2,3-Butanedione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H6 O2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
Formule InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
SMILES CC(=O)C(=O)C
Nom IUPAC butane-2,3-dione
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 86.0368 g/mol