Learn More
diacétyle, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Butanedione |
| CAS | 431-03-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,3-Butanedione |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C4 H6 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Synonyme | 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=O)C |
| Nom IUPAC | butane-2,3-dione |
| Afficher plus |