Learn More
Diacétylfluorescéine, LoGiCal
Product Code. 30462069
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30462069 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30462069 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1533.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Noms d’analytes ou de composants Diacetylfluorescein
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H16 O7
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
Formule InChI InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Nom IUPAC Acétate de (6-acétyloxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-3’-yl)
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 416.38
Quantité 10 mg
Poids de la formule 416,0896 g/mol