Learn More
Diacétylfluorescéine, Mikromol™
Product Code. 17911376
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17911376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17911376 Supplier Mikromol Supplier No. MM1533.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
diacétylfluorescéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Noms d’analytes ou de composants Diacetylfluorescein
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H16 O7
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
Formule InChI InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Nom IUPAC Acétate de (6-acétyloxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-3’-yl)
Poids moléculaire (g/mol) 416.38
Quantité 100 mg
Poids de la formule 416,0896 g/mol