Learn More
Diafenthiuron 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326632
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30326632 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326632 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12177000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diafenthiuron
CAS 80060-09-9
Noms d’analytes ou de composants Diafenthiuron
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H32 N2 O S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C23H32N2OS/c1-15(2)19-13-18(26-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(27)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,27)
SMILES CC(C)c1cc(Oc2ccccc2)cc(C(C)C)c1NC(=S)NC(C)(C)C
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3-[4-phénoxy-2,6-di(propan-2-yl)phényl]thiourée
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 384.58
Quantité 1 mL
Poids de la formule 384.2235 g/mol