Learn More
Buerkle™ Pelle de chimie
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
600 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tige de support robuste
- Longueur de la poignée : 1 m
- Sans pièce métallique
- En PP
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Type de produit | Cuillère de chimie |
| À utiliser avec (application) | Pour les liquides agressifs |
| Comprend | Poignée |
| Matériau | Polypropylène |