Learn More
VEE GEE Dial Thermometer
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-4 à +158°F
-40 à +160°F
0 à 200 ° F
14 à 230°F
14 à 316,4°F
25 à 125°F
32 à 212°F
50 à 550°F
Dimensions de l’écran:
2,54 cm de diamètre
4,5 cm de diamètre
5,1 cm de diamètre
6,62 cm de diamètre
7,6 cm de diamètre
Immersion Length:
12,7 cm
15,2 cm
20,3 cm
30,5 cm
91,4 cm
122 cm
Longueur (impériale) de sonde:
5 po
15,24 cm
8 po
12 po
36 po
48 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- The dial thermometer shows the temperature using a metal stem and a circular scale.
- It doesn't need batteries, it's tough, and you can change the readings by using the calibration screw on the back.
Spécification
Spécification
| Dimensions de l’écran | 7,6 cm de diamètre |
| À utiliser avec (application) | Food & beverage quality control, general lab use, and asphalt/concrete testing |
| Comprend | 1/2 in. NPT male thread on the back for threading into a pipeline and an adjustment screw for field calibration. |
| Longueur (impériale) de sonde | 15,24 cm |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Matériau | Metal |
| Type de produit | Serialized Glass Thermometer |
| Description | Case is hermetically sealed to prevent lens fogging |
| Température max. (impériale) | 160°F |
| Température max. (métrique) | 71.1°C |
| Afficher plus |