Learn More
Notrax Tapis barrière d’entrée Diamond CTE™ avec Aqua Dam
Code produit. 17701978
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Largeur (métrique):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17701978
missing translation for 'mfr': Notrax 151S0410CH
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
  • Le tapis barrière d’entrée solide avec tapis “Aqua Dam” recouvert de caoutchouc renforcé sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 4 litres d’eau par mètre carré
  • La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité
  • La semelle en caoutchouc durable offre une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Specifications
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 10 pi
Longueur (métrique) 305 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 120 cm