Learn More
Notrax Tapis barrière d’entrée Diamond CTE™ avec Aqua Dam
Code produit. p-7227238
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Largeur (métrique):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17781958
Marque: Notrax 151S0023CH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
  • Le tapis barrière d’entrée solide avec tapis “Aqua Dam” recouvert de caoutchouc renforcé sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 4 litres d’eau par mètre carré
  • La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité
  • La semelle en caoutchouc durable offre une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm