Learn More
Notrax Tapis de soudage pour station de travail Diamond Flex™ Nitrile FR
Code produit. 17702248
Click to view available options
Largeur (métrique):
97 cm
102 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17702248
Marque: Notrax 646S3864BL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis de soudage pour station de travail en plaque de diamant résistant aux huiles et ignifuge. Le composé de caoutchouc 100 % nitrile robuste est extrêmement durable et résiste même aux étincelles de soudage. Les tapis de taille standard sont autonomes et ne nécessitent aucune installation.
  • Tapis de soudage pour station de travail en plaque de diamant résistant aux huiles et ignifuge
  • Le composé de caoutchouc 100 % nitrile robuste est extrêmement durable et résiste même aux étincelles de soudage
  • Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
  • Rampes de sécurité de couleur noire ou jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 5,3 pi
Longueur (métrique) 163 cm
Matériau Composé de caoutchouc ignifuge nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 97 cm