Learn More
Notrax Tapis de soudage pour station de travail Diamond Flex™ Nitrile FR
Click to view available options
Largeur (métrique):
97 cm
102 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tapis de soudage pour station de travail en plaque de diamant résistant aux huiles et ignifuge
- Le composé de caoutchouc 100 % nitrile robuste est extrêmement durable et résiste même aux étincelles de soudage
- Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
- Rampes de sécurité de couleur noire ou jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 5,3 pi |
| Longueur (métrique) | 163 cm |
| Matériau | Composé de caoutchouc ignifuge nitrile |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 97 cm |