Learn More
Poudre de diamant, synthétique, 40-60 micron, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049224
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11366718
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013402.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
La poudre de diamant est généralement utilisée comme abrasif pour poncer et polir les surfaces dures
Diamond powder is generally used as an abrasive to grind and polish hard surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diamond powder
Note relative au nom Synthetic
CAS 7782-40-3
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00211867
Pourcentage de pureté 99.9%