Learn More
Heathrow Scientific™ Nacelles de pesée en forme de diamant
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
500 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Diamant |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (application) | Pesée de l’échantillon |
| Afficher plus |