missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Diaphragm Pump Compressor

Code produit. 12695326 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Débit:
15 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12695326

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pompe à membrane standard
• Filtration de solution aqueuse ou solvant non agressif
• Séchage en dessiccateur, étuve à vide, dégazage, transfert de gaz
• Pression relative 1 bar. Entrée tube φ int. 8mm. Alimentation  230V- 50Hz
• Pompe alu/PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Débit 15 l/min
Type de pompe Compresseur pour pompe à membrane
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis