Learn More
KNF™ Système de pompe à vide à membrane SH 820/840 G
Code produit. 17328719
Click to view available options
Débit:
20 LPM
34 LPM
Dimensions (L x l x H):
260 x 323 x 416 mm
274 x 340 x 416 mm
Modèle:
SH820G
SH840G
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17328719
Marque: KNF™ 325238/315994
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Basé sur le haut niveau de compatibilité des vapeurs et des condensats, ce système de pompe à vide à membrane SH 820/840 G est parfaitement adapté aux gaz et vapeurs extrêmement corrosifs.
  • Système à vide comprenant une pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un séparateur côté aspiration et un condenseur haute performance côté pression
  • Modulaire et extensible
  • Transfert sans huile à 100 % pour le transfert, l’évacuation et la compression des gaz à l’état pur
  • Haut niveau de compatibilité des vapeurs et des condensats
  • Idéale pour les gaz et vapeurs extrêmement agressifs/corrosifs
  • Vanne de ballast à gaz intégrée
  • Affichage d’état 3 couleurs pour en fonctionnement, en veille et en erreur
  • Contrôle de vitesse de rotation intégré
  • Respectueux de l’environnement
Spécification
Vide max. 6 mbar (abs.)
Contrôle Contrôle de vitesse de rotation intégré
Type du moteur BLDC
Comprend Pompe à vide à membrane, plaque de base, flacon séparateur et condenseur haute performance
Dimensions (L x l x H) 274 x 340 x 416 mm
Matériau TFM™ PTFE
Modèle SH840G
Type de bouchon EU, UK
Poids (impériale) 14,1 kg
Débit 34 LPM
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à vide à membrane
Classification du boîtier IP30
Nbre de têtes de pompe 2
Capacité d’huile Fonctionnement sans huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale Jauge de 0,1 bar
Tension 100/240 V
Quantité Système 1