Learn More
VACUUBRAND™ Vanne à membrane
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
6 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les vannes de la série VM sont des vannes à membrane manuelles. Elles sont utilisées, par exemple, comme vannes d’isolement, vannes d’admission d’air ou vannes de commande manuelles. Par rotation de la roue, une membrane en PTFE flexible est déplacée et pressée contre les sièges en acier inoxydable ou retirée, fermant et ouvrant respectivement la vanne. Les pièces en contact avec les gaz sont en acier inoxydable et en PTFE offrant une bonne résistance aux gaz et vapeurs corrosifs.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) extérieur | 16 mm |
| À utiliser avec | Pour RE 9/RZ 9/RE 16/RZ 16 |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Vanne à membrane |