Learn More
Diazinon-O-analog, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16330028 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 16330028
Marque: SPEX Certiprep S1176
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Diazinon-O-analog962-58-31000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Diazinon-O-analog
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 962-58-3, 67-64-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C12H21N2O4P
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI VBLJFQYCTRKKKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(OCC)OC1=NC(=NC(=C1)C)C(C)C
Nom IUPAC phosphate de diéthyle (6-méthyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)
Solvent or Matrix Acetone
Poids moléculaire (g/mol) 288.284
CID PubChem 13754
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:83533
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire