Learn More
Diazoxide, LoGiCal
Code produit 30462257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462257 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462257 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3038.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diazoxide
CAS 364-98-7
Noms d’analytes ou de composants Diazoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H7 Cl N2 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Nom IUPAC 7-chloro-3-méthyl-2H-1λ ^{6},2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxyde
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 230.67
Quantité 10 mg
Poids de la formule 229,9917 g/mol