Learn More
Chlorhydrate de dibénamine, LoGiCal
Code produit 30461961
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461961 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461961 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3037.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenamine Hydrochloride
CAS 55-43-6
Noms d’analytes ou de composants Dibenamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H18 Cl N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (9CI), Dibenzylamine, N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (8CI), (2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, (N,N-Dibenzylamino)ethyl chloride hydrochloride, 2-(Dibenzylamino)ethyl chloride hydrochloride, Dibenamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, Sympatholytin, (beta-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, N,N-Dibenzyl-beta-chloroethylamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H18ClN.ClH/c17-11-12-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.ClCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Nom IUPAC N,N-dibenzyl-2-chloroéthanamine;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 296.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 295.0895 g/mol