Learn More
Dibenzo-18-crown-6, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10427960 50 g Flacon en verre 50g
10357300 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10427960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169800500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14187-32-7 | C20H24O6 | 360.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14187-32-7
Formule moléculaire C20H24O6
Poids moléculaire (g/mol) 360.4
Numéro MDL MFCD00005098
Clé InChI YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
CID PubChem 26541
ChEBI CHEBI:358732
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC3=CC=CC=C3OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo-18-crown-6
Note relative au nom 98%
Point de fusion 160.0°C to 164.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 380.0°C to 384.0°C (679.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Fieser 06,159; 08,128; 09,126; 12,147
Merck Index 14, 2602
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,toluene,ether,etc
Poids de la formule 360.4
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzo-18-crown-6
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.