Learn More
Dibenzo-18-couronne-6, +98 %
Code produit 11464494
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464494 5 g 5g
11474494 25 g 25g
11484494 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464494 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13133.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 14187-32-7 | C20H24O6 | 360,406 g/mol
Le dibenzo-18-crohn-6 est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits biochimiques et les colorants. Il s’agit d’un intermédiaire organique important.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le dibenzo-18-couronne-6 est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il s’agit d’un intermédiaire organique important.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les oxydants puissants, les acides forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14187-32-7
Formule moléculaire C20H24O6
Numéro MDL MFCD00005098
Clé InChI YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
CID PubChem 26541
ChEBI CHEBI:358732
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo-18-crown-6
Point de fusion 160°C to 164°C
Point d’ébullition 380°C to 384°C (679 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1162153
Merck Index 14,2602
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC3=CC=CC=C3OCCO1
Poids moléculaire (g/mol) 360.406
Poids de la formule 360.41
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzo-18-crown-6
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzo-18-crown-6
RUO– À des fins de recherche uniquement