Learn More
Dibenzo-18-couronne-6, +98 %
Code produit 11484494
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484494 100 g 100g
11464494 5 g 5g
11474494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484494 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13133.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 14187-32-7 | C20H24O6 | 360,406 g/mol
Le dibenzo-18-crohn-6 est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits biochimiques et les colorants. Il s’agit d’un intermédiaire organique important.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le dibenzo-18-couronne-6 est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il s’agit d’un intermédiaire organique important.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les oxydants puissants, les acides forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14187-32-7
Formule moléculaire C20H24O6
Numéro MDL MFCD00005098
Clé InChI YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
CID PubChem 26541
ChEBI CHEBI:358732
Nom IUPAC 2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyclo[20.4.0.0⁹,¹⁴]hexacosa-1(26),9,11,13,22,24-hexaène
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo-18-crown-6
Point de fusion 160°C to 164°C
Point d’ébullition 380°C to 384°C (679 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1162153
Merck Index 14,2602
Informations sur la solubilité Sparingly soluble aq. soln..
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCO1
Poids moléculaire (g/mol) 360.41
Poids de la formule 360.41
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement