Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one, Mikromol™
Code produit 30049611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049611 25 mg 25mg
17962606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049611 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1130.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
CAS 7-7-3159
Noms d’analytes ou de composants Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H9 N O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP), Quetiapine Related Compound G, Quetiapine Fumarate Impurity G, Quetiapine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
Nom IUPAC 5H-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ona
Poids moléculaire (g/mol) 227.28
Quantité 25 mg
Poids de la formule 227,0405 g/mol