Learn More
Acide D(+)-dibenzoyl-tartrique, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
250g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496456 50g 50g
11486456 10g 10g
11406466 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24754.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
Pour la résolution chirale, l’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique est utilisé comme réactif dans la préparation des sels chiraux. Il sert également de réactif pour la résolution chirale des composés aminés.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pour la résolution chirale, l’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique est utilisé comme réactif dans la préparation des sels chiraux. Il sert également de réactif pour la résolution chirale des composés aminés.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17026-42-5
Formule moléculaire C18H14O8
Poids moléculaire (g/mol) 358.30
Numéro MDL MFCD00063222
Clé InChI YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonyme dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
CID PubChem 1550213
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 154°C à 156°C
Quantité 50g
Rotation optique + 120° (c=5 dans le méthanol)
Beilstein 2227343
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioïque
Poids de la formule 358.31
Pourcentage de pureté 99%