Learn More
Acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique monohydraté 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11427827 25 g 25g
11437827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11427827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16503.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 80822-15-7 | C18H16O9 | 376.32 g/mol
L’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique monohydraté est utilisé comme agent de séparation chirale et de racémisation des amines. Il est également utilisé en tant que matière première pharmaceutique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique monohydraté est utilisé comme agent de séparation chirale et de racémisation des amines. Il est également utilisé en tant que matière première pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80822-15-7
Formule moléculaire C18H16O9
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Numéro MDL MFCD00150722
Clé InChI DXDIHODZARUBLA-DZWQFRRJNA-N
Synonyme 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, d-dbta, dibenzoyl-d-+-tartaric acid monohydrate, o,o'-dibenzoyl d-tartaric acid monohydrate, +-2,3-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2s,3s-+-o,o'-dibenzoyltartaric acid monohydrate, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, monohydrate, 2s,3s
CID PubChem 11667949
SMILES O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Point de fusion 87°C à 91°C
Beilstein 6121616
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC acide (2S,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanédioïque ; hydrate
Poids de la formule 376.33 (358.31 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 25 g
Rotation optique +109° (c = 2 dans l’éthanol)
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.