Learn More
Acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique monohydraté 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437827 100 g 100g
11427827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16503.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80822-15-7 | C18H16O9 | 376.32 g/mol
L’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique monohydraté est utilisé comme agent de séparation chirale et de racémisation des amines. Il est également utilisé en tant que matière première pharmaceutique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique monohydraté est utilisé comme agent de séparation chirale et de racémisation des amines. Il est également utilisé en tant que matière première pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80822-15-7
Formule moléculaire C18H16O9
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Numéro MDL MFCD00150722
Clé InChI DXDIHODZARUBLA-DZWQFRRJNA-N
Synonyme 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, d-dbta, dibenzoyl-d-+-tartaric acid monohydrate, o,o'-dibenzoyl d-tartaric acid monohydrate, +-2,3-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2s,3s-+-o,o'-dibenzoyltartaric acid monohydrate, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, monohydrate, 2s,3s
CID PubChem 11667949
SMILES O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Point de fusion 87°C à 91°C
Quantité 100 g
Rotation optique +109° (c = 2 dans l’éthanol)
Beilstein 6121616
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioïque hydraté
Poids de la formule 376.33 (358.31 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate