Learn More
Acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494260 25 g 25g
11413257 100 g 100g
11423257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16181.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
L’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique anhydre est utilisé comme réactif pour produire des sels chiraux. Également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique anhydre est utilisé comme réactif pour produire des sels chiraux. Également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2743-38-6
Formule moléculaire C18H14O8
Poids moléculaire (g/mol) 358.30
Numéro MDL MFCD00003074
Clé InChI YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Synonyme dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
CID PubChem 75969
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 154°C à 156°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopique
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioïque
Poids de la formule 358.31
Pourcentage de pureté 99%