Learn More
Acide L(-)-dibenzoyl-tartrique monohydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique est utilisé comme intermédiaire dans les industries pharmaceutiques et agro-chimiques. Il est utilisé comme auxiliaire chiral dans la synthèse organique et comme agent de résolution dans la synthèse du rameleton.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique est utilisé comme intermédiaire dans les industries pharmaceutiques et agro-chimiques. Il est utilisé comme auxiliaire chiral dans la synthèse organique et comme agent de résolution dans la synthèse du rameleton.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone et les solvants organiques. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate |
| Point de fusion | 90°C à 92°C |
| Quantité | 500 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol,acetone and organic solvents. Slightly soluble in water. |
| Nom IUPAC | (2R,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioic acid |
| Poids de la formule | 376.33 (358.31 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |